157996
1,3-Cycloheptadiene
95%
203,00 $
About This Item
203,00 $
Produits recommandés
Essai
95%
Impuretés
≤3% cycloheptatriene
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
pb
120-121 °C (lit.)
Densité
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CC=CC=CC1
InChI
1S/C7H10/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-4H,5-7H2
Clé InChI
GWYPDXLJACEENP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup