Principaux documents
156140
Sigma-Aldrich
o-Phenylene phosphorochloridate
technical grade
Synonyme(s) :
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphole 2-oxide, o-Phenylene chlorophosphate, Catechol cyclophosphorochloridate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4ClO3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.52
Numéro Beilstein :
142368
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Point d'ébullition
120 °C/9 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES 
ClP1(=O)Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C6H4ClO3P/c7-11(8)9-5-3-1-2-4-6(5)10-11/h1-4H
Clé InChI
KMWSGKPLIWNTEF-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Uridine diphosphate-glucose derivatives as potential chain terminators of β-glucan biosynthesis with antifungal activity
  • Vinyloxy phosphorus monomers
  • Phosphorylation agent
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges