324124
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one
95%
Synonyme(s) :
SalPCl, Salicyl chlorophosphite
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Point d'ébullition
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
36-40 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClP1OC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C7H4ClO3P/c8-12-10-6-4-2-1-3-5(6)7(9)11-12/h1-4H
Clé InChI
BVOITXUNGDUXRW-UHFFFAOYSA-N
Application
- In the phosphorylation and phosphitylation of alcohols.
- In the formation of H-phosphonates which are commonly utilized in the synthesis of nucleotides.
- To synthesize nucleoside triphosphates by treating with acyl protected nucleoside.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges