Principaux documents
S428957
ETHYLENE PHOSPHITE
AldrichCPR
S428957-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S428957-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.034
Numéro MDL:
261,00 $