Documents
152811
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3NHNH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.NNc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-5-2-1-4(10-9)3-6(5)8;/h1-3,10H,9H2;1H
Clé InChI
WIKZRYSGQPZTMM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride was used to prepare ethyl 2-(3,4-dichlorophenyl)hydrazinecarboxylate.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Daisuke Hirose et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(17), 4613-4617 (2013-03-08)
Aerobic recycling: A catalytic amount of a hydrazine reagent is sufficient to promote Mitsunobu reactions in the presence of triphenylphosphine, an iron catalyst, and air. The active form of the catalyst, an azo species, can be readily generated by iron-catalyzed