Documents
151408
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
99%
Synonyme(s) :
3-Nitro-p-toluic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Numéro Beilstein :
1874411
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
187-190 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
BBEWSMNRCUXQRF-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methyl-3-nitrobenzoic acid was used in the synthesis of one-dimensional (1D) lanthanide coordination complexes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jumei Tian et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(23), 8504-8511 (2013-05-01)
Three novel one-dimensional (1D) lanthanide coordination complexes involving the 4-methyl-3-nitrobenzoic acid (HL) ligand, with the general formulae [Gd(L)3(H2O)(CH3OH)] (1), [Gd(L)3(H2O)2]·(4,4'-bpy)·CH3OH (2), [Dy(L)3(H2O)(CH3OH)] (3), have been synthesized by solvothermal reactions. These complexes have been structurally characterized by single-crystal X-ray diffraction, IR