Principaux documents
137847
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitrobenzoic acid
99%
Synonyme(s) :
3-Nitro-o-toluic acid
100 G
125,00 $
125,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
125,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Beilstein:
2050096
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
125,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
solid
Pf
182-184 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c(cccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
YPQAFWHSMWWPLX-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methyl-3-nitrobenzoic acid was used as starting reagent in the synthesis of methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate[1] and 2,3-unsubstituted indoles[2].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of (2S)-2-amino-3-(1H-4-indolyl) propanoic acid, a novel tryptophan analog for structural modification of bioactive peptides.
Fauq AH, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(23), 4127-4134 (1998)
Palladium-catalyzed coupling of 2-bromoanilines with vinylstannanes. A regiocontrolled synthesis of substituted indoles.
Krolski ME, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(6), 1170-1176 (1988)