Principaux documents
15106
Sigma-Aldrich
Boc-D-Glu-OBzl
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester
5 G
483,00 $
483,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
483,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H23NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.37
Beilstein:
4154458
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
483,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(O)=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m1/s1
Clé InChI
CVZUKWBYQQYBTF-CYBMUJFWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable