Principaux documents
8.53029
Sigma-Aldrich
Boc-Glu(OcHx)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Glu(OcHx)-OH, N-α-t.-Boc-L-glutamic acid γ-cyclohexyl ester
25 G
229,00 $
1 KG
5 240,00 $
229,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
229,00 $
1 KG
5 240,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H27NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
229,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
54-57 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CCC(=O)OC1CCCCC1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H27NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(14(19)20)9-10-13(18)22-11-7-5-4-6-8-11/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
Clé InChI
FDNMLANBNJDIRG-LBPRGKRZSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of glutamic acid in Boc SPPS. This side-chain protecting group for glutamic acid is used to minimize side reactions during acidic and basic treatments [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] J. P. Tam, et al. (1979) Tetrahedron Lett., 42, 4033.
Liaison
Replaces: 04-12-0121
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -9.0 - -7.0 °
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (DC (0157)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.