148520
4-Chlorocatechol
97%
173,00 $
About This Item
173,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
90-94 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1O
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,8-9H
Clé InChI
WWOBYPKUYODHDG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges