145947
Tetrachlorocyclopropene
98%
Synonyme(s) :
1,2,3,3-Tetrachlorocyclopropene, Perchlorocyclopropene, Tetrachlorocyclopropenone, Tetrachlorocycloproprene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.507 (lit.)
Point d'ébullition
125-130 °C (lit.)
Densité
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=C(Cl)C1(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl4/c4-1-2(5)3(1,6)7
Clé InChI
BLZOHTXDDOAASQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter