143774
2-Pentene (mixture of cis and trans)
99%
Synonyme(s) :
β-Amylene, β-n-Amylene, 1-Methyl-2-ethylethylene, 3-Pentene, sym-Methylethylethylene
180,00 $
About This Item
180,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
8.06 psi ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.38 (lit.)
pb
37 °C (lit.)
Densité
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCC=CC
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Clé InChI
QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-49.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves