Principaux documents
M67303
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-pentene
98%
Synonyme(s) :
2M2P
5 G
178,00 $
25 G
593,00 $
178,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
178,00 $
25 G
593,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH=C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Beilstein:
1731107
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
178,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
267 mmHg ( 100 °C)
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.400 (lit.)
pb
67 °C (lit.)
Pf
−135 °C (lit.)
Densité
0.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
JMMZCWZIJXAGKW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methyl-2-pentene has been used in various photochemical and ozonolysis studies.[1][2][3][4][5]
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-16.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Chemistry of singlet oxygen. 44. Mechanism of photooxidation of 2, 5-dimethylhexa-2, 4-diene and 2-methyl-2-pentene.
Manring LE and Foote CS
Journal of the American Chemical Society, 105(14), 4710-4717 (1983)
Gas?phase ozonolysis: Rate coefficients for a series of terpenes and rate coefficients and OH yields for 2?methyl?2?butene and 2, 3?dimethyl?2?butene.
Witter M, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 34(6), 394-403 (2002)
Production of stabilized Criegee intermediates and peroxides in the gas phase ozonolysis of alkenes: 1. Ethene, trans?2?butene, and 2, 3?dimethyl?2?butene.
Hasson AS, et al.
Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 106(D24), 34131-34142 (2001)
The gas-phase ozonolysis of unsaturated volatile organic compounds in the troposphere.
Johnson D and Marston G
Chemical Society Reviews, 37(4), 699-716 (2008)
Production and quenching of singlet oxygen by the sensitizer in dye-sensitized photo-oxygenations.
Tanielian C, et al.
Journal of Photochemistry, 25(2-4), 117-125 (1984)