141615
4-Nitroimidazole
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
303 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
Clé InChI
VYDWQPKRHOGLPA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
392.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
200 °C - closed cup