Documents
907197
Sigma-Aldrich
1,4-Dinitro-1-imidazole
Synonyme(s) :
1,4-DNIm, 1,4-Dinitroimidazole, Bifunctional bioconjugation reagent
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H2N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Pureté
≥95%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C3H2N4O4/c8-6(9)3-1-5(2-4-3)7(10)11/h1-2H
Clé InChI
HZPSREFSUPXCMN-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-Dinitro-1-imidazole (1,4-DNIm) and other dinitroimidazoles were demonstrated to be bifunctional bioconjugation reagents for protein functionalization and peptide macrocyclization. In acidic to neutral aqueous conditions, 1,4-DNIms chemoselectively react with cysteines; in organic solvents in the presence of base, 1,4-DNIms chemoselectively react with lysines to form stable conjugates
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable