Principaux documents
141569
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopentanecarboxylic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4C5H8CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.68
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
solid
Pf
162-164 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1(CCCC1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H13ClO2/c13-10-5-3-9(4-6-10)12(11(14)15)7-1-2-8-12/h3-6H,1-2,7-8H2,(H,14,15)
Clé InChI
QJNFJEMGWIQMJT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopentanecarboxylic acid reacts with diorganotin(IV) oxide or dichloride to yield organotin(IV) complexes having antitumor activities against various human cancer cell lines[1].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Xianmei Shang et al.
Inorganic chemistry, 50(17), 8158-8167 (2011-07-29)
The organotin(IV) compounds [Me(2)Sn(L)(2)] (1), [Et(2)Sn(L)(2)] (2), [(n)Bu(2)Sn(L)(2)] (3), [(n)Oct(2)Sn(L)(2)] (4), [Ph(2)Sn(L)(2)] (5), and [PhOSnL](6) (6) have been synthesized from the reactions of 1-(4-chlorophenyl)-1-cyclopentanecarboxylic acid (HL) with the corresponding diorganotin(IV) oxide or dichloride. They were characterized by IR and multinuclear