140244
N,N-Dimethylformamide dineopentyl acetal
99%
Synonyme(s) :
1,1-Dineopentyloxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dineopentyloxytrimethylamine
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
85-87 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ether
Chaîne SMILES
CN(C)C(OCC(C)(C)C)OCC(C)(C)C
InChI
1S/C13H29NO2/c1-12(2,3)9-15-11(14(7)8)16-10-13(4,5)6/h11H,9-10H2,1-8H3
Clé InChI
KEXFRBIOHPDZQM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter