142778
N,N-Diméthylformamide diéthyl acétal
95%
Synonyme(s) :
1,1-Diéthoxy-N,N-diméthylméthylamine, 1,1-Diéthoxytriméthylamine
53,80 $
About This Item
53,80 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.400 (lit.)
pb
130-133 °C (lit.)
Densité
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ether
Chaîne SMILES
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup