139432
1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol dipotassium salt
98%
Synonyme(s) :
Bismuthiol I dipotassium salt, 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt, Bismuththiol I dipotassium salt
153,00 $
About This Item
153,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
274-276 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[K]Sc1nnc(S[K])s1
InChI
1S/C2H2N2S3.2K/c5-1-3-4-2(6)7-1;;/h(H,3,5)(H,4,6);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
GPWLFGDMYSVEGN-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable