Principaux documents
684163
Sigma-Aldrich
Indan-1,2-dione
97%
Synonyme(s) :
1H-Indene-1,2(3H)-dione
1 G
114,00 $
114,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
114,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
114,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
117-124 °C
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
O=C1Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(8)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
WFFZGYRTVIPBFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Indan-1,2-dione is a latent fingerprint reagent widely used in forensic chemistry.[1][2] It can also be used to synthesize polycyclic arene and heteroarene systems containing five membered rings.[3][4]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Bent N-Heteroarenes.
Hahn S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(18), 8485-8494 (2016)
A Combined Experimental and Theoretical Study of the Ammonium Bifluoride Catalyzed Regioselective Synthesis of Quinoxalines and Pyrido[2,3-b]pyrazines.
Lassagne F, et al.
Synthesis, 47, 2680-2689 (2015)
Patrick Fritz et al.
Forensic science international, 257, 20-28 (2015-08-19)
Dimethylaminocinnamaldehyde was re-evaluated as a wet contact reagent for the treatment of latent fingermarks on porous substrates. A new formulation (consisting of 0.028 g p-dimethylaminocinnamaldehyde, 0.84 mL glacial acetic acid, 6.2 mL ethyl acetate and 0.993 L 40-60 °C petroleum
Chemical development of latent fingerprints: 1, 2-indanedione has come of age.
Wiesner S, et al.
Journal of Forensic Sciences, 46(5), 1082-1084 (2001)
Optimisation and evaluation of 1,2-indanedione for use as a fingermark reagent and its application to real samples.
Wallace-Kunkel C, et al.
Forensic Science International, 168(1), 14-26 (2007)