134228
5-Methyltryptamine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
3-(2-Aminoethyl)-5-methylindole hydrochloride
94,60 $
About This Item
94,60 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
289-292 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, yellow
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
Cl.Cc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2.ClH/c1-8-2-3-11-10(6-8)9(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
Clé InChI
RBHDFGBPJGEYCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable