131970
1,4-Thioxane
98%
Synonyme(s) :
1,4-Oxathiane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5095 (lit.)
Point d'ébullition
147 °C/755 mmHg (lit.)
Densité
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CSCCO1
InChI
1S/C4H8OS/c1-3-6-4-2-5-1/h1-4H2
Clé InChI
JBYHSSAVUBIJMK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup