Principaux documents
399620
Sigma-Aldrich
2,3-Pyrazinedicarbonitrile
98%
5 G
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
146,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
131-133 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
N#Cc1nccnc1C#N
InChI
1S/C6H2N4/c7-3-5-6(4-8)10-2-1-9-5/h1-2H
Clé InChI
OTVZGAXESBAAQQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,3-Pyrazinedicarbonitrile, a pyrazine (paradiazine) derivative, is a heterocyclic building block. It is a heterocyclic six-membered aromatic compound bearing nitrogen atoms at para positions.
Application
2,3-Pyrazinedicarbonitrile may be used as starting reagent for the synthesis of tetrapyrazinoporphyrazine.
2,3-Pyrazinedicarbonitrile may be used in the synthesis of pyrazino derivatives.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Optical limiting of transition metal-phthalocyanine complexes: A photochromic effect involving the excited state of the conjugated molecule.
Dini D, et al.
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 431(1), 559-574 (2005)