131296
Oxalyldihydrazide
98%
Synonyme(s) :
Oxalic dihydrazide, Oxalylhydrazide
92,50 $
About This Item
92,50 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
242-244 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
NNC(=O)C(=O)NN
InChI
1S/C2H6N4O2/c3-5-1(7)2(8)6-4/h3-4H2,(H,5,7)(H,6,8)
Clé InChI
SWRGUMCEJHQWEE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable