Key Documents
130761
Sigma-Aldrich
(3′-Nitropropiophenone)
98%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4COC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
98-101 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
nitro
Chaîne SMILES 
CCC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
VSPOTMOYDHRALZ-UHFFFAOYSA-N
Application
3′-Nitropropiophenone was used to study the FTIR and FT Raman spectra in the regions 3500-100 cm(-1).
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
P Udhayakala et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 75(2), 567-573 (2009-12-25)
The FTIR and FT Raman spectra of 3'-chloropropiophenone and 3'-nitropropiophenone have been recorded in the regions 4000-400 and 3500-100 cm(-1) respectively. The optimized geometry, frequency and intensity of the vibrational bands of 3'-chloropropiophenone and 3'-nitropropiophenone were obtained by ab initio