Documents
130052
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Numéro Beilstein :
107811
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Point d'ébullition
87-90 °C/22 mmHg (lit.)
Densité
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccn1C
InChI
1S/C6H7NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h2-5H,1H3
Clé InChI
OUKQTRFCDKSEPL-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde was used to prepare 3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)propanoic acid.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Yu Luo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(14), 5048-5055 (2010-07-20)
A series of novel benzimidazole derivatives were synthesized and evaluated for their anti-hepatitis B virus (HBV) activity and cytotoxicity in the HepG2.2.15 cell line. The preliminary SAR was discussed. Compound 12a, with IC50<0.41 microM and SI>81.2, was the most promising