Principaux documents
T17000
Sigma-Aldrich
Tetrahydroxy-1,4-quinone hydrate
99%
Synonyme(s) :
Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone
5 G
103,00 $
103,00 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
103,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4O6 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.09 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
103,00 $
Disponible pour expédition le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].OC1=C(O)C(=O)C(O)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H4O6.H2O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;/h7-8,11-12H;1H2
Clé InChI
CJFTUKFVMMYYHH-UHFFFAOYSA-N
Application
Effector of xanthine oxidase
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable