926388
HAT-CN
≥98% (sublimed)
Synonyme(s) :
Dipyrazino[2,3-f :2′,3′-h ]quinoxaline-2,3,6,7,10,11-hexacarbonitrile
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (sublimed)
Forme
powder
Bande interdite
3.9 eV
Impuretés
0.5% weight loss (TGA, > 400 ºC)
Couleur
yellow
Indice de réfraction
n/550 1.81
Température de transition
Tg 130 °C
Tm 265 °C
Solubilité
acetone: soluble
acetonitrile: soluble
methylene chloride: soluble
λmax
282-321 nm in methylene chloride (PL: 422 nm)
Énergie orbitale
HOMO -9.1 eV
LUMO -5.2 eV
Propriétés du semi-conducteur
(mobility=0.1-1 cm2/V·s) (electron mobility)
InChI
1S/C18N12/c19-1-7-8(2-20)26-14-13(25-7)15-17(29-10(4-22)9(3-21)27-15)18-16(14)28-11(5-23)12(6-24)30-18
Clé InChI
DKHNGUNXLDCATP-UHFFFAOYSA-N
Application
- Diodes;
- Environmentally-friendly organic solar cells (OPVs) ;
- Organic phototransistors .
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable