128422
mono-Ethyl fumarate
95%
Synonyme(s) :
Fumaric acid monoethyl ester, Monoethyl fumarate
104,00 $
About This Item
104,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
pb
147 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
66-68 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
Clé InChI
XLYMOEINVGRTEX-ONEGZZNKSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1