Principaux documents
127132
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzylamine
96%
1 G
38,80 $
5 G
52,80 $
38,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
38,80 $
5 G
52,80 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
38,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
pb
199 °C (lit.)
Densité
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H11N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
Clé InChI
CJAAPVQEZPAQNI-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methylbenzylamine (o-Methylbenzylamine) was used in the preparation of boc-2-alkylanilines: N- (tert-butoxycarbonyl)-1-methylbenzylamine[1].
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Heteroatom-directed lateral lithiation: synthesis of isoquinoline derivatives from N-(tert-butoxycarbonyl)-2-methylbenzylamines.
Clark RD, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 72(1), 23-30 (1994)