127671
3-Aminobenzoic acid
98%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
3-Aminobenzenecarboxylic acid, 3-Carboxyaniline, m-Aminobenzoic acid, Aniline-3-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
3-Aminobenzoic acid, 98%
Niveau de qualité
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
178-180 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Clé InChI
XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup