126896
3-Fluorobenzylamine
97%
Synonyme(s) :
(3-Fluorophenyl)methanamine, 1-(3-Fluorophenyl)methanamine, 3-Fluorobenzenemethanamine, 3-Fluorophenylmethylamine, m-Fluorobenzylamine
35,60 $
About This Item
35,60 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
Densité
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Chaîne SMILES
NCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H8FN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5,9H2
Clé InChI
QVSVMNXRLWSNGS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter