Principaux documents
12688
Sigma-Aldrich
Boc-D-Nva-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(R)-2-(Boc-amino)pentanoic acid, Boc-D-norvaline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.26
Numéro Beilstein :
5260625
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m1/s1
Clé InChI
INWOAUUPYIXDHN-SSDOTTSWSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves