Documents
W366005
Sigma-Aldrich
9-Decenoic acid
≥95%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
9-decylenic acid, Caproleic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CH(CH2)7CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro FEMA:
3660
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10090
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
8.065
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Pureté
≥95%
Contient
<0.10% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Composition
decenoic acid, ≥95% (mixture of isomers)
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Point d'ébullition
270 °C (lit.)
Densité
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
milk; fruity; waxy
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2H,1,3-9H2,(H,11,12)
Clé InChI
KHAVLLBUVKBTBG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
C E Serna-Jiménez et al.
International journal of pharmaceutics, 492(1-2), 223-232 (2015-07-22)
The aim of this study was to develop and evaluate a transdermal delivery system of pizotifen malate. Pizotifen is frequently used in the preventive treatment of migraine, but is also indicated in eating disorders. In the course of the project