Principaux documents
118710
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,4-pentadiene
99%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2C(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
pb
56 °C (lit.)
Densité
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)CC=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-5-6(2)3/h4H,1-2,5H2,3H3
Clé InChI
DRWYRROCDFQZQF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Methyl-1,4-pentadiene forms an organotrifluoroborate reagent by cross-metathesis reaction with vinylboronate[1]. It reacts with bromo or iodo benzene in the presence of piperidine and palladium acetate-tri-o-tolylphosphine catalyst to give 1-phenyl-5-piperidino-3-alkenes[2].
À utiliser avec
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
28.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Jorge Esteban et al.
Organic letters, 10(21), 4843-4846 (2008-10-08)
The key C10-C26 fragment in a total synthesis of (-)-amphidinolide E has been prepared from an oxolane-containing C10-C17 segment (9, derived from L-glutamic acid) via a Julia-Kocienski reaction with aldehyde 3, followed by a Sharpless AD to obtain the desired
Palladium-catalyzed arylation and vinylation of 1, 4-dienes.
Bender DD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(7), 1278-1284 (1982)