Principaux documents
111244
Sigma-Aldrich
trans-3-Octene
98%
1 G
84,40 $
84,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
84,40 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH=CHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.21
Beilstein:
1719386
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39010221
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
84,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
33 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
pb
121-122 °C (lit.)
Densité
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(CC)=C(\[H])CCCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h5,7H,3-4,6,8H2,1-2H3/b7-5+
Clé InChI
YCTDZYMMFQCTEO-FNORWQNLSA-N
Catégories apparentées
Application
trans-3-Octene has been used to study the effect of double bond position and chain length in a C8 alkene in oligomerization conversion[1].
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Production of liquid hydrocarbon transportation fuels by oligomerization of biomass-derived C9 alkenes.
Alonso DM, et al.
Green Chemistry, 12(6), 992-999 (2010)