Principaux documents
593028
Sigma-Aldrich
trans-4-Octene
98%
Synonyme(s) :
δ-trans-Octene, (4E)-4-Octene, (E)-4-Octene, trans-1,2-Dipropylethene, trans-1,2-Dipropylethylene, trans-n-4-Octene
5 G
214,00 $
25 G
766,00 $
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
214,00 $
25 G
766,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH=CHCH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.21
Beilstein:
1719104
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
122-123 °C (lit.)
Densité
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(CCC)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
Clé InChI
IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup