111147
3-Methyl-1-pentene
99%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
436 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
Point d'ébullition
54 °C (lit.)
Pf
−154 °C (lit.)
Densité
0.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h4,6H,1,5H2,2-3H3
Clé InChI
LDTAOIUHUHHCMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-16.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves