Principaux documents
109649
Sigma-Aldrich
2-Methylanthraquinone
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro Beilstein :
2050523
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté
95%
Impuretés
3-4% 1-methylanthraquinone
Point d'ébullition
236-238 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
170-173 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O2/c1-9-6-7-12-13(8-9)15(17)11-5-3-2-4-10(11)14(12)16/h2-8H,1H3
Clé InChI
NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par