Documents
109398
Sigma-Aldrich
2-Norbornanemethanol, mixture of endo and exo
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
Point d'ébullition
93-95 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C8H14O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h6-9H,1-5H2/t6-,7+,8?/m1/s1
Clé InChI
LWHKUVOYICRGGR-KVARREAHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2-Norbornanemethanol undergoes condensation reaction with methacryloyl chloride to yield bicyclo[2.2.1]hept-2-ylmethyl 2-methylacrylate comonomer for synthesis of fluorinated poly(maleimide-co-glycidylmethacrylate).
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Polymaleimide Copolymers with Norbornane units for Polymeric Optical Waveguides.
Kim WL, et al.
Journal of Photoscience, 9(1), 23-28 (2002)