Principaux documents
108707
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-pentanone
97%
Synonyme(s) :
Ethyl isopropyl ketone
5 G
90,00 $
25 G
281,00 $
90,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
90,00 $
25 G
281,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Beilstein:
1698849
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39021212
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
90,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
pb
113 °C (lit.)
Densité
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
HYTRYEXINDDXJK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methyl-3-pentanone may be used to study the stereochemistry of ketone enolization by lithium 2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidide[1].
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Effects of lithium salts on the stereochemistry of ketone enolization by lithium 2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidide (LiTMP). A convenient method for highly E-selective enolate formation.
Hall PL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 113(25), 9571-9574 (1991)
Catherine E Garner et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 21(8), 1675-1688 (2007-02-23)
Little is known about the volatile organic compounds (VOCs) in feces and their potential health consequences. Patients and healthcare professionals have observed that feces often smell abnormal during gastrointestinal disease. The aim of this work was to define the volatiles
Profile of volatile metabolites in human urine.
A Zlatkis et al.
Clinical chemistry, 17(7), 592-594 (1971-07-01)