10913
Methyl acetoacetate
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide 3-oxobutanoïque, Ester méthylique d’acide acétoacétique
3 070,00 $
About This Item
3 070,00 $
Produits recommandés
Essai
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
536 °F
Fabricant/nom de marque
Wacker Chemie AG
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pb
169-170 °C/70 mmHg (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 2 parts
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Densité
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter