Principaux documents
10904
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-butanone
Wacker Chemie AG, ≥96.0% (GC)
Synonyme(s) :
Chloro-MEK
About This Item
Formule linéaire :
CH3CHClCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.55
Beilstein:
385637
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥96.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
Wacker Chemie AG
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pb
114-117 °C (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(5)4(2)6/h3H,1-2H3
Clé InChI
OIMRLHCSLQUXLL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
3-Chloro-2-butanone when treated with aq. sodium thiocyanate forms 3-thiocyano-2-butanone[1].
Application
3-Chloro-2-butanone was used to study various carbonylic compounds as substrates for 4-hydroxyacetophenone monooxygenase from Pseudomonas fluorescens ACB[2].
Autres remarques
prices for bulk quantities on request
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Reactions of 3-Thiocyano-2-butanone. I. The Preparation of 2-Substituted-4, 5-dimethylthiazoles.
Gregory JT and Mathes RA.
Journal of the American Chemical Society, 74(7), 1719-1720 (1952)
Nanne M Kamerbeek et al.
Applied and environmental microbiology, 69(1), 419-426 (2003-01-07)
The 4-hydroxyacetophenone monooxygenase (HAPMO) from Pseudomonas fluorescens ACB catalyzes NADPH- and oxygen-dependent Baeyer-Villiger oxidation of 4-hydroxyacetophenone to the corresponding acetate ester. Using the purified enzyme from recombinant Escherichia coli, we found that a broad range of carbonylic compounds that are