10896
Vinyl laurate
Wacker Chemie AG, ≥98% (GC)
Synonyme(s) :
VL
115,00 $
About This Item
115,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (GC)
Fabricant/nom de marque
Wacker Chemie AG
pb
254 °C/1013 hPa (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble 1 g/L at 20 °C
Densité
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C14H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h4H,2-3,5-13H2,1H3
Clé InChI
GLVVKKSPKXTQRB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
257.0 °F
Point d'éclair (°C)
125 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves