107344
Tétrachlorure de carbone
99%
Synonyme(s) :
Tétrachlorométhane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.32 (vs air)
Pression de vapeur
143 mmHg ( 30 °C)
91 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.460 (lit.)
pb
76-77 °C (lit.)
Pf
−23 °C (lit.)
Densité
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
Clé InChI
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable