104590
N,N′-(o-Phenylene)dimaleimide
99%
Synonyme(s) :
1,2-Dimaleimidobenzene
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
245-247 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1C=CC(=O)N1c2ccccc2N3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C14H8N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-3-1-2-4-10(9)16-13(19)7-8-14(16)20/h1-8H
Clé InChI
UFFVWIGGYXLXPC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable