Principaux documents
102911
Sigma-Aldrich
2-Butanethiol
98%
Synonyme(s) :
sec-Butyl mercaptan, Mercaptan C4
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(SH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.19
Beilstein:
1718766
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
142 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
84.6-85.2 °C (lit.)
Densité
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup