Merck
Cloridrato de Trizma® Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Cloridrato de Trizma®
Cloridrato de Trizma® Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Sinônimo(s):
Cloridrato de trometamina, TRIS, TRIS HCl, Tris(hidroximetil)-aminometano
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
157.60
Products
Categoria de produto
Marca
Peso da fórmula
Valor do pH
Valor de pK