Tangeretin
Sinônimo(s):
4′,5,6,7,8-Pentamethoxyflavone, 5,6,7,8-Tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 53909, NSC 618905, Ponkanetin
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H20O7
Número CAS:
Peso molecular:
372.37
Products
Categoria de produto
Marca
Peso da fórmula
Fabricante
Pureza
Área de pesquisa