Voltar
Octyl β-D-glucopyranoside
Sinônimo(s):
n-
Octyl-β-D-glucopyranoside, ULTROL
®
Grade,
n
-Octyl glucoside, OGP
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
14
H
28
O
6
Número CAS:
29836-26-8
Peso molecular:
292.37
Número CE:
249-887-8
Products
Categoria de produto
detergents (2)
Marca
Millipore (1)
Sigma-Aldrich (2)
Recurso
Peso da fórmula
Pureza
Nível de qualidade
Filtrar produtos
Showing 1-3 of 3
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
494460
Octyl β-D-glucopyranoside,
ULTROL
®
Grade, ≥99% (TLC), non-ionic detergent to solubilize membrane-bound proteins in their native state
Expandir
Ver preços
O8001
Octyl β-D-glucopyranoside,
≥98% (GC)
Expandir
Ver preços
O9882
Octyl β-D-glucopyranoside,
BioXtra, ≥98% (GC)